Tisk…
Pinacol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR61505-100G OR61505-25G OR61505-500G
APOSOR61505-100GEA 992 CZK
APOSOR61505-100G APOSOR61505-25G APOSOR61505-500G
Pinacol
Pinacol
Vzorec: C₆H₁₄O₂
Bod varu: 174 °C
Bod tání: 40…43 °C
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004462
CAS číslo: 76-09-5
EINECS: 200-933-5
UN: 1325
ADR: 4.1,III