Tisk…
(S)-(-)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6149-25G
APOSOR6149-25GEA 5430 CZK
APOSOR6149-25G
(S)-(-)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride 99%
(S)-(-)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Vzorec: C₇H₁₆Cl₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191753
CAS číslo: 119904-90-4