Tisk…
(S)-N-tert-Butoxycarbonylalanine methyl ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR61274-100G
APOSOR61274-100GEA 3480 CZK
APOSOR61274-100G
(S)-N-tert-Butoxycarbonylalanine methyl ester 95%
(S)-N-tert-Butoxycarbonylalanine methyl ester
Vzorec: C₉H₁₇NO₄
Bod tání: 32…35 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038513
CAS číslo: 28875-17-4