Tisk…
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR61203-1G OR61203-5G OR61203-25G
APOSOR61203-1GEA 662 CZK
APOSOR61203-1G APOSOR61203-5G APOSOR61203-25G
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol 95+%
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol
Vzorec: C₇H₇NO₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085946
CAS číslo: 97-10-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III