Tisk…

5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR6068-1G OR6068-250MG
APOSOR6068-1GEA 11280 CZK
APOSOR6068-1G APOSOR6068-250MG
5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-[2-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Vzorec: C₁₀H₉BrN₂O
Bod tání: 64…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09064955
CAS číslo: 892501-91-6
UN: 3261
ADR: 8,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR