Tisk…

2,4-Dichlorothiazole 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR60252-25G OR60252-100G OR60252-5G
APOSOR60252-25GEA 992 CZK
APOSOR60252-25G APOSOR60252-100G APOSOR60252-5G
2,4-Dichlorothiazole 99%
2,4-Dichlorothiazole
Vzorec: C₃HCl₂NS
Bod varu: 184 °C
Bod tání: 44 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08691358
CAS číslo: 4175-76-2

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR