Tisk…
(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR60184-25G
APOSOR60184-25GEA 4070 CZK
APOSOR60184-25G
(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one
(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one
Vzorec: C₄H₇NO₂
Bod tání: 156…159 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00273370
CAS číslo: 68108-18-9