Tisk…
2-Methylnicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methylpyridine-3-carboxylic acid, 2-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid
OR59824-1G
APOSOR59824-1GEA 705 CZK
APOSOR59824-1G
2-Methylnicotinic acid
2-Methylnicotinic acid
Vzorec: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Bod tání: 228…230 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013449
CAS číslo: 3222-56-8