Tisk…

Diethylenglykol 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2,2'-Oxybis(ethan-1-ol), Digol, 2,2'-Oxybisethanol

OR59808-10KG OR59808-2.5KG
APOSOR59808-10KGEA 9360 CZK
APOSOR59808-10KG APOSOR59808-2.5KG
Diethylenglykol 99%
Diethylenglykol
Vzorec: C₄H₁₀O₃
MW: 106.12
Bod varu: 245…246 °C
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1.118
Bod vzplanutí: 123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002882
CAS číslo: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR