Tisk…

Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR59459-1G OR59459-5G
APOSOR59459-1GEA 1660 CZK
APOSOR59459-1G APOSOR59459-5G
Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate 99%
Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂S
Bod tání: 55…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09751249
CAS číslo: 14062-27-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR