Tisk…

5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR59431-5G
APOSOR59431-5GEA 5200 CZK
APOSOR59431-5G
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₁₁ClN₂O
Bod tání: 145…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100755
CAS číslo: 947-95-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR