Tisk…

Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR59396-1G OR59396-5G
APOSOR59396-1GEA 827 CZK
APOSOR59396-1G APOSOR59396-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Bod tání: 244…247 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834781
CAS číslo: 648423-85-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR