Tisk…
3-Chloropropanesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5825-100G OR5825-25G OR5825-5G
APOSOR5825-100GEA 5460 CZK
APOSOR5825-100G APOSOR5825-25G APOSOR5825-5G
3-Chloropropanesulphonyl chloride 98%
3-Chloropropanesulphonyl chloride
Vzorec: C₃H₆Cl₂O₂S
Bod varu: 70 °C/0,5mmHg
Hustota: 1,456 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007463
CAS číslo: 1633-82-5
EINECS: 216-646-3
UN: 3265
ADR: 8,II