Tisk…

3,4-Dimethoxyphenylboronic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR5811-25G OR5811-5G
APOSOR5811-25GEA 1450 CZK
APOSOR5811-25G APOSOR5811-5G
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid 98%
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₄
Bod tání: 245…250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01074574
CAS číslo: 122775-35-3

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR