Tisk…

1-Boc-indole 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR5773-100G OR5773-25G
APOSOR5773-100GEA 9000 CZK
APOSOR5773-100G APOSOR5773-25G
1-Boc-indole 98%
1-Boc-indole
Vzorec: C₁₃H₁₅NO₂
Bod varu: 201 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093939
CAS číslo: 75400-67-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR