Tisk…

5-(Boc-amino)-2-bromopyridine 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR5734-1G OR5734-250MG
APOSOR5734-1GEA 827 CZK
APOSOR5734-1G APOSOR5734-250MG
5-(Boc-amino)-2-bromopyridine 95%
5-(Boc-amino)-2-bromopyridine
Vzorec: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
Bod tání: 124…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363808
CAS číslo: 218594-15-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR