Tisk…
3,5-Dibromo-4-chloroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55571-1G
APOSOR55571-1GEA 16570 CZK
APOSOR55571-1G
3,5-Dibromo-4-chloroaniline 97%
3,5-Dibromo-4-chloroaniline
Vzorec: C₆H₄Br₂ClN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18914595
CAS číslo: 35754-04-2