Tisk…
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55569-10G OR55569-1G OR55569-5G
APOSOR55569-10GEA 9530 CZK
APOSOR55569-10G APOSOR55569-1G APOSOR55569-5G
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride 98%
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride
Vzorec: C₂₆H₄₄Cl₂FeP₂Pd
Bod tání: 203…208 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08064219
CAS číslo: 95408-45-0