Tisk…
2,3-Dimethoxy-2,3-dimethylbutane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Dimethoxy-2,3-dimethylbutane
OR55306-1G
APOSOR55306-1GEA 11540 CZK
APOSOR55306-1G
2,3-Dimethoxy-2,3-dimethylbutane
2,3-Dimethoxy-2,3-dimethylbutane
Vzorec: C₈H₁₈O₂
MW: 146.227 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28137218
CAS číslo: 6091-59-4
UN: 1993
ADR: 3 III