Tisk…

2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR55304-1G OR55304-250MG
APOSOR55304-1GEA 7440 CZK
APOSOR55304-1G APOSOR55304-250MG
2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine 95%
2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine
Vzorec: C₈H₁₈N₂O₂
Bod varu: 75 °C (0,3 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11934676
CAS číslo: 20207-13-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR