Tisk…
tert-Butyl 2-azaspiro[3.3]hept-6-ylcarbamate hemioxalate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55148-1G
APOSOR55148-1GEA 18650 CZK
APOSOR55148-1G
tert-Butyl 2-azaspiro[3.3]hept-6-ylcarbamate hemioxalate
tert-Butyl 2-azaspiro[3.3]hept-6-ylcarbamate hemioxalate
Vzorec: 2C₁₁H₂₀N₂O₂·C₂H₂O₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22421679
CAS číslo: 1523572-07-7