Tisk…
2'-Bromo-4'-cyanoacetanilide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5485-100MG
APOSOR5485-100MGEA 622 CZK
APOSOR5485-100MG
2'-Bromo-4'-cyanoacetanilide
2'-Bromo-4'-cyanoacetanilide
Vzorec: C₉H₇BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094675
CAS číslo: 656834-86-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III