Tisk…

(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR54464-100G OR54464-25G OR54464-5G
APOSOR54464-100GEA 11340 CZK
APOSOR54464-100G APOSOR54464-25G APOSOR54464-5G
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Vzorec: C₄₄H₃₂P₂
Bod tání: 239…241 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010805
CAS číslo: 76189-56-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR