Tisk…

5-Chloro-2-thiopheneboronic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR5421-25G OR5421-5G
APOSOR5421-25GEA 2820 CZK
APOSOR5421-25G APOSOR5421-5G
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid
Vzorec: C₄H₄BClO₂S
Bod tání: 136…140 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00236030
CAS číslo: 162607-18-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR