Tisk…

1-Boc-4-hydroxypiperidine 98+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR5404-100G OR5404-25G OR5404-500G
APOSOR5404-100GEA 910 CZK
APOSOR5404-100G APOSOR5404-25G APOSOR5404-500G
1-Boc-4-hydroxypiperidine 98+%
1-Boc-4-hydroxypiperidine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₃
Bod tání: 61…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075174
CAS číslo: 109384-19-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR