Tisk…

thiokyanatan draselný 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Potassium rhodanide

OR5319-2.5KG OR5319-500G
APOSOR5319-2.5KGEA 6650 CZK
APOSOR5319-2.5KG APOSOR5319-500G
thiokyanatan draselný 98%
thiokyanatan draselný
Vzorec: KSCN
MW: 97.18
Bod varu: 500 °C
Bod tání: 172…175 °C
Hustota: 1.61
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011413
CAS číslo: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR