Tisk…
2-Naphthoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: β-Naphthoic acid
OR52474-500G
APOSOR52474-500GEA 3640 CZK
APOSOR52474-500G
2-Naphthoic acid 98%
2-Naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₈O₂
MW: 172.18
Bod varu: 333
Bod tání: 185…187 °C
Hustota: 1.382
Bod vzplanutí: 205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004101
CAS číslo: 93-09-4
EINECS: 202-217-8
Merck Index: 12,06469