Tisk…
Boc-b-Alanine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52389-25G OR52389-500G OR52389-100G OR52389-1KG
APOSOR52389-25GEA 0 CZK
APOSOR52389-25G APOSOR52389-500G APOSOR52389-100G APOSOR52389-1KG
Boc-b-Alanine 98%
Boc-b-Alanine
Vzorec: C₈H₁₅NO₄
Bod varu: 138…142 °C/0,3mmHg
Bod tání: 76…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037291
CAS číslo: 3303-84-2
EINECS: 221-979-2