Tisk…

2,4-Dichloroquinazoline 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR52131-100G OR52131-25G
APOSOR52131-100GEA 7110 CZK
APOSOR52131-100G APOSOR52131-25G
2,4-Dichloroquinazoline 97%
2,4-Dichloroquinazoline
Vzorec: C₈H₄Cl₂N₂
Bod tání: 117…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00091950
CAS číslo: 607-68-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR