Tisk…

Diethyl iminodiacetate 90%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR52082-250G OR52082-50G OR52082-25G OR52082-100G
APOSOR52082-250GEA 1990 CZK
APOSOR52082-250G APOSOR52082-50G APOSOR52082-25G APOSOR52082-100G
Diethyl iminodiacetate 90%
Diethyl iminodiacetate
Vzorec: C₈H₁₅NO₄
Bod varu: 208 °C
Hustota: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041925
CAS číslo: 6290-05-7
EINECS: 228-533-6

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR