Tisk…
5-Aminopentan-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Amino-1-pentanol
OR51934-250G OR51934-25G OR51934-5G OR51934-100G
APOSOR51934-250GEA 0 CZK
APOSOR51934-250G APOSOR51934-25G APOSOR51934-5G APOSOR51934-100G
5-Aminopentan-1-ol 97%
5-Aminopentan-1-ol
Vzorec: C₅H₁₃NO
Bod varu: 120…122 °C/15,75mmHg
Bod tání: 33…35 °C
Hustota: 0,949 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008237
CAS číslo: 2508-29-4
EINECS: 219-718-2
UN: 3259
ADR: 8,III