Tisk…
Dibenzyl sulphone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR51866-10G
APOSOR51866-10GEA 3940 CZK
APOSOR51866-10G
Dibenzyl sulphone
Dibenzyl sulphone
Vzorec: C₁₄H₁₄O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022036
CAS číslo: 620-32-6