Tisk…
2-Amino-5-(3-nitrophenyl)-1,3,4-thiadiazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR51736-1G
APOSOR51736-1GEA 1950 CZK
APOSOR51736-1G
2-Amino-5-(3-nitrophenyl)-1,3,4-thiadiazole 95+%
2-Amino-5-(3-nitrophenyl)-1,3,4-thiadiazole
Vzorec: C₈H₆N₄O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00453655
CAS číslo: 833-47-6