Tisk…
(5-Chlorobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)boronic acid ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR510236-100MG
APOSOR510236-100MGEA 1330 CZK
APOSOR510236-100MG
(5-Chlorobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)boronic acid ≥98%
(5-Chlorobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)boronic acid
Vzorec: C₇H₆BClO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31382028
CAS číslo: 2087452-50-2