Tisk…

4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR5049-25G OR5049-5G
APOSOR5049-25GEA 2030 CZK
APOSOR5049-25G APOSOR5049-5G
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrClO₂S
Bod tání: 73…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156129
CAS číslo: 66176-39-4
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR