Tisk…
Chlorosulphonylacetyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR49070-1G
APOSOR49070-1GEA 5590 CZK
APOSOR49070-1G
Chlorosulphonylacetyl chloride 95%
Chlorosulphonylacetyl chloride
Vzorec: C₂H₂Cl₂O₃S
Bod varu: 71…72 °C
Hustota: 1,669 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007457
CAS číslo: 4025-77-8
UN: 3265
ADR: 8,II