Tisk…
Isoquinoline-6-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR48060-250MG
APOSOR48060-250MGEA 1250 CZK
APOSOR48060-250MG
Isoquinoline-6-carbonitrile
Isoquinoline-6-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₆N₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09991660
CAS číslo: 106778-42-1