Tisk…
2,4-Dichlorobenzothiazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480507-5G
APOSOR480507-5GEA 3940 CZK
APOSOR480507-5G
2,4-Dichlorobenzothiazole 95+%
2,4-Dichlorobenzothiazole
Vzorec: C₇H₃Cl₂NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00127716
CAS číslo: 3622-30-8