Tisk…

5-Chloronicotinic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR4770-1G OR4770-5G
APOSOR4770-1GEA 622 CZK
APOSOR4770-1G APOSOR4770-5G
5-Chloronicotinic acid
5-Chloronicotinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
Bod tání: 169…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128901
CAS číslo: 22620-27-5

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR