Tisk…

Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR471667-5G
APOSOR471667-5GEA 3580 CZK
APOSOR471667-5G
Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Boc-D-4-Cyanophenylalanine
Vzorec: C₁₅H₁₈N₂O₄
Bod tání: 152…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672527
CAS číslo: 146727-62-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR