Tisk…
7-Bromo-2-(chloromethyl)quinazoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471374-1G
APOSOR471374-1GEA 45630 CZK
APOSOR471374-1G
7-Bromo-2-(chloromethyl)quinazoline
7-Bromo-2-(chloromethyl)quinazoline
Vzorec: C₉H₆BrClN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28977350
CAS číslo: 1936495-91-8