Tisk…
Ethyl 4-(Boc-aminomethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471182-5G
APOSOR471182-5GEA 17130 CZK
APOSOR471182-5G
Ethyl 4-(Boc-aminomethyl)benzoate
Ethyl 4-(Boc-aminomethyl)benzoate
Vzorec: C₁₅H₂₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10609786
CAS číslo: 157311-42-7