Tisk…
2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Isopropoxynicotinaldehyde
OR471157-5G
APOSOR471157-5GEA 6680 CZK
APOSOR471157-5G
2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde
2-Isopropoxypyridine-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06804560
CAS číslo: 885278-10-4