Tisk…
(R)-6,6'-Dibromo-2,2'-dimethoxy-1,1'-binaphthalene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470786-5G
APOSOR470786-5GEA 20540 CZK
APOSOR470786-5G
(R)-6,6'-Dibromo-2,2'-dimethoxy-1,1'-binaphthalene
(R)-6,6'-Dibromo-2,2'-dimethoxy-1,1'-binaphthalene
Vzorec: C₂₂H₁₆Br₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06654379
CAS číslo: 117745-45-6