Tisk…
Ethyl 2-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470670-1G
APOSOR470670-1GEA 22920 CZK
APOSOR470670-1G
Ethyl 2-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)acetate
Ethyl 2-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)acetate
Vzorec: C₈H₈Cl₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13195351
CAS číslo: 1095822-21-1