Tisk…
4-Bromo-3-(dibromomethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR470639-5G
APOSOR470639-5GEA 31910 CZK
APOSOR470639-5G
4-Bromo-3-(dibromomethyl)benzonitrile
4-Bromo-3-(dibromomethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₄Br₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24335261
CAS číslo: 160313-49-5