Tisk…

Methyl-2,4-dihydroxybenzoate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR46230-100G OR46230-25G OR46230-500G
APOSOR46230-100GEA 2070 CZK
APOSOR46230-100G APOSOR46230-25G APOSOR46230-500G
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₈O₄
Bod tání: 116…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002276
CAS číslo: 2150-47-2

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR