Tisk…

p-Toluenesulphonyl cyanide 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR46010-1G OR46010-5G OR46010-25G
APOSOR46010-1GEA 827 CZK
APOSOR46010-1G APOSOR46010-5G APOSOR46010-25G
p-Toluenesulphonyl cyanide 97%
p-Toluenesulphonyl cyanide
Vzorec: C₈H₇NO₂S
Bod varu: 105…106 °C
Bod tání: 47…50 °C
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00009977
CAS číslo: 19158-51-1
EINECS: 242-849-1
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR