Tisk…
1-Bromo-2-iodoethane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR460045-1G OR460045-5G
APOSOR460045-1GEA 5230 CZK
APOSOR460045-1G APOSOR460045-5G
1-Bromo-2-iodoethane
1-Bromo-2-iodoethane
Vzorec: C₂H₄BrI
Bod varu: 163 °C
Bod tání: 28…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041542
CAS číslo: 590-16-9