Tisk…
Cyclopentylmethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46003-5G
APOSOR46003-5GEA 622 CZK
APOSOR46003-5G
Cyclopentylmethanol
Cyclopentylmethanol
Vzorec: C₆H₁₂O
Bod varu: 162…163 °C
Hustota: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001384
CAS číslo: 3637-61-4
EINECS: 222-861-3